Documentos Principais
723266
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4,6-d6 sulfate sodium salt
97 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Androst-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, 3-(sulfooxy sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19D6H21O5NaS
Número CAS:
Peso molecular:
396.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12C(C([2H])([2H])[C@](OS(=O)(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C2)=C([2H])CC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14?,15?,16?,18-,19-;/m0./s1/i3D,7D2,11D2,13D;
chave InChI
GFJWACFSUSFUOG-WNCZOCEESA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)