Documentos Principais
722243
Sigma-Aldrich
5-Methylbenzoxazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
40-47 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ocnc2c1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-8-7(4-6)9-5-10-8/h2-5H,1H3
chave InChI
UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Helen Larson et al.
The Journal of organic chemistry, 84(20), 13092-13103 (2019-09-25)
This manuscript details the development of the nickel-catalyzed arylation of oxazoles and benzoxazoles with aryl halides. A series of aryl, heteroaryl, and druglike electrophiles relevant to pharmaceutical applications were surveyed. The desired arylated products were obtained in synthetically useful yields