Key Documents
722162
Sigma-Aldrich
Cbz-3-Bromopyrrolidine
Sinônimo(s):
Benzyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, Z-3-Bromopyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
284.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.557
densidade
1.396 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H14BrNO2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
chave InChI
LWEKWWHCQBWMQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)