Documentos Principais
721727
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
264.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n/D 1.488
densidade
1.270 g/L at 25 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H18BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
YCUDHDNCZHPAJK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)