Key Documents
721719
Sigma-Aldrich
3-Bromopiperidine hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
244.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
forma
solid
Nível de qualidade
pf
275-285 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CNCCC1.Br
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
chave InChI
BFEXEPRPMXJTEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - Not applicable
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - Not applicable