Documentos Principais
720852
Sigma-Aldrich
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl)-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16BFO4
Número CAS:
Peso molecular:
266.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
199-204 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2F)C(O)=O
InChI
1S/C13H16BFO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-6-5-8(11(16)17)7-10(9)15/h5-7H,1-4H3,(H,16,17)
chave InChI
JSQNZNXVVRPGTD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)