Key Documents
719668
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
2,3-Butylene glycol-13C4
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH(OH)13CH(OH)13CH3
Peso molecular:
94.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pb
183-184 °C (lit.)
pf
25 °C (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH](O)[13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
OWBTYPJTUOEWEK-JCDJMFQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)