Documentos Principais
605506
Sigma-Aldrich
D-Glucose-2,5-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Labeled Glucose, Dextrose-2,5-13C2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C4H12O6
Peso molecular:
182.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC[13C@H]1OC(O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1,5+1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-BUFNXKTDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.