Documentos Principais
W36691
D-Glicose-13C6
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
D-Glicose-ul-13C, Dextrose-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
186.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
grau
cGMP
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
atividade óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)