Documentos Principais
718351
Sigma-Aldrich
S,S′-[1,4-Phenylenebis(2,1-ethynediyl-4,1-phenylene)]bis(thioacetate)
97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Thioacetic acid S-[4-[4-(4-acetylsulfanylphenylethynyl)-phenylethynyl]-phenyl] ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H18O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
426.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97% (HPLC)
Formulário
powder
pf
179-189 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Sc1ccc(cc1)C#Cc2ccc(cc2)C#Cc3ccc(SC(C)=O)cc3
InChI
1S/C26H18O2S2/c1-19(27)29-25-15-11-23(12-16-25)9-7-21-3-5-22(6-4-21)8-10-24-13-17-26(18-14-24)30-20(2)28/h3-6,11-18H,1-2H3
chave InChI
HTBKJDXAIPKGEY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
High-purity thioacetates are stable molecules that can be deprotected to generate complex thiols which can then be self-assembled on gold.
Protocolos
Thioacetate Deprotection Procedure