Key Documents
717363
Sigma-Aldrich
Dichloro(DPPE)digold(I)
96%
Sinônimo(s):
1,2-Ethanediylbis[diphenyl]phosphine gold complex, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichlorodigold(I)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H24Au2Cl2P2
Número CAS:
Peso molecular:
863.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
adequação da reação
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
286-289 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].Cl[Au].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2Au.2ClH/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;;/h1-20H,21-22H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
VYRCUTQUNKAXBM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for selective diboration of alkenes via base-assisted heterolytic cleavage
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)