Documentos Principais
717266
Sigma-Aldrich
Adipic-d8 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
NH2NHCO(CD2)4CONHNH2
Peso molecular:
182.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
180-182 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
IBVAQQYNSHJXBV-SVYQBANQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
150 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)