Documentos Principais
715832
Sigma-Aldrich
Diethyl (phenylthiomethyl-13C)phosphonate
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Diethyl (phenylthiomethyl-13C)phosphonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC10H17O3PS
Número CAS:
Peso molecular:
261.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
liquid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)([13CH2]Sc1ccccc1)OCC
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)