Documentos Principais
715557
Sigma-Aldrich
1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-ylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16BN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
245.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
142-146 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]nnc3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)8-5-6-9-10(7-8)15-16-14-9/h5-7H,1-4H3,(H,14,15,16)
chave InChI
QUYDCPHDUNQFKF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)