Documentos Principais
677779
Sigma-Aldrich
Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15BN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
246.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
87-91 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
chave InChI
MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)