Documentos Principais
714372
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4ClF3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
240.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.468
densidade
1.491 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
ester
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c1-15-5(14)3-2-12-6(8)13-4(3)7(9,10)11/h2H,1H3
chave InChI
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)