710717
Trichlorofluoromethane solution
NMR reference standard, 10% in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 6 %, 1,2-dichloro-1,1-difluoroethane 1 %
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
Formulário
solution
composição
1,2-dichloro-1,1-difluoroethane, 1%
TMS, 6%
concentração
10% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
cadeia de caracteres SMILES
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
chave InChI
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
32.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)