Documentos Principais
710563
Sigma-Aldrich
Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
96%
Sinônimo(s):
NSC 93545, Tris(o-anisyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21O3P
Número CAS:
Peso molecular:
352.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
198-204 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/C21H21O3P/c1-22-16-10-4-7-13-19(16)25(20-14-8-5-11-17(20)23-2)21-15-9-6-12-18(21)24-3/h4-15H,1-3H3
chave InChI
IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Allylic substitution of simple alkenes
  • Suzuki coupling reactions
  • Telomerization of 1,3-butadiene with various alcohols
  • Hydrogenation of quinolines
  • Amination / direct arylation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)