Documentos Principais
710164
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2Br2S2
Número CAS:
Peso molecular:
298.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
124-129 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc2sc(Br)cc2s1
InChI
1S/C6H2Br2S2/c7-5-1-3-4(10-5)2-6(8)9-3/h1-2H
chave InChI
APDAUBNBDJUQGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)