Documentos Principais
709972
Sigma-Aldrich
N-Boc-2,3-dihydro-1H-pyrrole
95%
Sinônimo(s):
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrole, N-Boc-2-pyrroline, tert-Butyl 2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
169.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.468
densidade
0.980 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=C1
InChI
1S/C9H15NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4,6H,5,7H2,1-3H3
chave InChI
DCVICHWBECIALB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)