Documentos Principais
709832
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BFO3
Número CAS:
Peso molecular:
167.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
123-127 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-4,11-12H
chave InChI
GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Aplicação
  • Undergoes unprecedented tautomeric rearrangement in solution
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)