Documentos Principais
683817
Sigma-Aldrich
2-Formylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17BO3
Número CAS:
Peso molecular:
232.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5143
densidade
1.0532 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H17BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-9H,1-4H3
chave InChI
SLJMPQLPRHIAOM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Formylphenylboronic acid pinacol ester can be used as a starting material to prepare:
  • Profluorescent probe applicable for the detection of H2O2 and Fe or Cu ions in living cells.
  • Boronic acid pinacol ester derived nickel porphyrin, which is used to synthesize molecular spin switches and electron transfer dyads.
  • Fluorescein hydrizido 2-imidophenylboronic ester, a fluorescent sensor prochelator applicable in the detection of copper ions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A novel profluorescent probe for detecting oxidative stress induced by metal and H2O2 in living cells
Wei Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(25), 4472-4474 (2010)
Modular Synthetic Route to Monofunctionalized Porphyrin Architectures
Heitmann G, et al.
Organic Letters, 18(20), 5228-5231 (2016)