Key Documents
709735
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
174.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
powder
pf
115-119 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-7-4(8)2-6-3/h1-2H,(H,7,8)
chave InChI
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)