Documentos Principais
707562
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-aza-5-stanna-bicyclo[3.3.3]undecane
Sinônimo(s):
Stannatrane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18ClNSn
Número CAS:
Peso molecular:
294.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
226-230 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sn]12CCCN(CCC1)CCC2
InChI
1S/C9H18N.ClH.Sn/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;;/h1-9H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
BRPCJQRIZVVNKX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Metal-catalyzed allylic substitution reaction
  • Synthesis of an anti-methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) carbapenem via stannatrane mediated Stille coupling
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)