Documentos Principais
707538
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylenediamine
97%
Sinônimo(s):
(1S,2S)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18F6N2
Número CAS:
Peso molecular:
376.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
113-115 °C (lit.)
114-118 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H]([C@@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
chave InChI
SBGOGHODWUZHIY-HOTGVXAUSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)