Documentos Principais
705446
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methyloxazole-4-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
141.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
56-60 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1coc(C)n1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
chave InChI
NBBUIANVONUUEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)