Documentos Principais
705209
Sigma-Aldrich
1-Methylxanthine-(methyl-13C,d3)
98 atom %, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine-(methyl-13C, d3)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5D3H3N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
 13C
 D
98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
≥300 °C
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1+1D3
chave InChI
MVOYJPOZRLFTCP-KQORAOOSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)