Documentos Principais
704245
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium manganite
composite cathode powder, LSM-20/YSZ, ≥99%
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
composição
(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
aplicação(ões)
battery manufacturing
Aplicação
LSM mixed with yttria-stabilized zirconia (YSZ) can be used in the cathodes for solid oxide fuel cells (SOFCs).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Gorte RJ
Material Matters, 5(4) null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
704245-10G