Documentos Principais
704261
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium manganite
greener alternative
LSM-35
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
Mw 223.89 g/mol
composição
La0.65Sr0.35MnO3
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
4-8 m2/g
tamanho de partícula
0.6-1.2 μm (Horiba-Laser)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Aplicação
LSM is one of the materials that is useful as an electrode material in solid oxide fuel cells.
Lanthanum strontium manganite (LSM-35) is a ferromagnetic material, a Sr-doped LaMnO3 that is mainly used as a cathode material for solid oxide fuel cells (SOFCs).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Development of lanthanum strontium manganite perovskite cathode materials of solid oxide fuel cells: a review.
Jiang SP
J. Mater. Sci., 43(21), 6799-6833 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
704261-10G4061832824239