Documentos Principais
704032
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BrIN2
Número CAS:
Peso molecular:
298.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
112-113 °C
grupo funcional
bromo
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(Br)cc1I
InChI
1S/C5H4BrIN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
chave InChI
XPERZSKJGNUSHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)