Key Documents
703966
Sigma-Aldrich
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-2-cyanopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
183.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
93-98 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
chave InChI
HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)