Documentos Principais
703931
Sigma-Aldrich
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
215-219 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
chave InChI
KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)