703737
Di-tert-butyl dicarbonate solution
2 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
2 M in methylene chloride
densidade
1.162 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carbonate
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
107 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?