Key Documents
8.52261
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
≥97.0% (GC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O5
Número CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
246-240-1
NACRES:
NA.22
product name
Di-tert-butyl dicarbonate, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
crystalline solid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pb
56-57 °C/0.7 hPa
pf
20-24 °C
temperatura de transição
flash point 37 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reagent for introduction of the Boc protecting group .
Nota de análise
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystal to crystalline solid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup