Documentos Principais
703524
Sigma-Aldrich
Lithium tert-amoxide solution
40 % (w/w) in heptanes
Sinônimo(s):
Lithium 2-methyl-2-butoxide, Lithium tert-amylate, Lithium tert-pentoxide, Lithium tert-pentyloxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11LiO
Número CAS:
Peso molecular:
94.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
concentração
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
densidade
0.73 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
15.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-9.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)