Documentos Principais
700509
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 nosylate (methyl 4-nitrobenzenesulfonate)
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC6H4D3NO5S
Peso molecular:
221.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Formulário
powder
pf
89-92  °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3/i1+1D3
chave InChI
RMNJNEUWTBBZPT-KQORAOOSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)