Documentos Principais
6P100D
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P100D
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
MA.24
Materiais
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
descrição
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Características
point style 6 pt probe
embalagem
pkg of 16 diced devices
fabricante/nome comercial
6P100D
die thickness
525 μm , silicon
tamanho do eletrodo
10 nm , chrome
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)