Documentos Principais
699675
Sigma-Aldrich
Methyl acetopyruvate
97%
Sinônimo(s):
1-Methoxy-1,2,4-pentanetrione, Methyl β-acetylpyruvate, Methyl 2,4-dioxopentanoate, Methyl 2,4-dioxovalerate, Methyl 3-acetylpyruvate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
144.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
60-65 °C
grupo funcional
ester
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(7)3-5(8)6(9)10-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
OMHOEQINEXASKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)