Documentos Principais
697176
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrN
Número CAS:
Peso molecular:
196.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
67-71 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C#N)c1Br
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4H,1H3
chave InChI
RNHZLKDKPMISMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)