Documentos Principais
642401
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3(CH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
243.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
55-58 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H6IN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
chave InChI
YGXPQBKQVKASBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)