Documentos
696633
Sigma-Aldrich
PIPES-d18
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)-d18
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D18N2O6S2
Peso molecular:
320.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
>300 °C
alteração de massa
M+18
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2/hD2
chave InChI
IHPYMWDTONKSCO-SVSBSETCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3