694460
3,3′′′-Dihexyl-2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′-quaterthiophene
95%
Sinônimo(s):
α,ω-Dihexylquaterthiophene, 5,5′-Bis(3-hexyl-2-thienyl)-2,2′-bithiophene, DH-4T
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 82
new score: 24
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
25-29 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1ccsc1-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4sccc4CCCCCC
InChI
1S/C28H34S4/c1-3-5-7-9-11-21-17-19-29-27(21)25-15-13-23(31-25)24-14-16-26(32-24)28-22(18-20-30-28)12-10-8-6-4-2/h13-20H,3-12H2,1-2H3
chave InChI
MLDVGCCQHBDHDR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
The soaring global demand for energy, coupled with the limited supply of fossil fuels, has increased the need for renewable, low-cost energy sources. Organic electronics have shown great promise for applications in lighting, power, and circuitry, with rapidly improving performance already surpassing that of amorphous silicon-based counterparts.