691941
3-Benzyladenine
95%
Sinônimo(s):
3-Benzyl-3H-purin-6-amine
Ensaio
95%
forma
solid
pf
268-275 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncn(Cc2ccccc2)c3ncnc13
InChI
1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6,13H2
chave InChI
ZRRXJVVXTVXDII-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)