68972
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Tri-tert-butyl N-(carboxymethyl)hydrazinetricarboxylate, tri-Boc-hydrazinoacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid, ≥97.0% (N)
Ensaio
≥97.0% (N)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
112-115 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O8/c1-15(2,3)25-12(22)18(10-11(20)21)19(13(23)26-16(4,5)6)14(24)27-17(7,8)9/h10H2,1-9H3,(H,20,21)
chave InChI
FSRNHDLQBNOYJK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?