Key Documents
689122
Sigma-Aldrich
O,O′-1,3-Propanediylbishydroxylamine dihydrochloride
98%
Sinônimo(s):
O,O′-Diaminopropane-1,3-diol dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H10N2O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
179.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
crystals
Impurezas
≤1.0% water
cadeia de caracteres SMILES
NOCCCON.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/2ClH/h2*1H
chave InChI
IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Dinitrobenzamide-TEMPO derivatives
  • Oxa-azamacrocycles
  • Adamantylalkoxyurea derivatives
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)