Documentos Principais
688150
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-phenylthiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6ClNS
Número CAS:
Peso molecular:
195.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
54-58 °C
grupo funcional
chloro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6ClNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
chave InChI
PNWMACLGSAOQCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)