Key Documents
687421
Sigma-Aldrich
2,4-Difluororesorcinol
95%
Sinônimo(s):
2,4-Difluoro-1,3-dihydroxy benzene, 2,4-Difluorobenzene-1,3-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
57-88 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(F)c(O)c1F
InChI
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-2-4(9)5(8)6(3)10/h1-2,9-10H
chave InChI
IBNBFQFUGXNAKU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)