Documentos Principais
687227
Sigma-Aldrich
1H-Indole-2-methanol
90%
Sinônimo(s):
2-(Hydroxymethyl)indole, NSC 165230
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
72-78 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-5,10-11H,6H2
chave InChI
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for the synthesis of:
  • Oxazino[4,3-a]indoles
  • 2-arylsulfonylmethyl-3-piperazinylmethylindole derivatives as 5-HT6 receptor ligands
  • SR13668 designed to mimic the unique anticancer mechanisms of dietary indole-3-carbinol to block Akt signaling
  • Azido- and isothiocyanato-substituted indoles as melatoninergic agents
Useful starter in indole chemistry.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis, 13, 1810-1810 (2002)