685933
Lanthanum-nickel alloy
hydrogen-storage grade
Sinônimo(s):
LaNi5, Lanthanum pentanickel
About This Item
Produtos recomendados
grau
hydrogen-storage grade
Nível de qualidade
descrição
Hydrogen Storage Capacity: 1.5-1.6 wt.% @25°C
Formulário
flakes
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Ni].[La]
InChI
1S/La.Ni
chave InChI
DOARWPHSJVUWFT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Interaction of hydrogen with multi-component intermetallic compounds of AB5- and AB2-type were studied in the current work. Several new intermetallic hydrides with potential applications in high-capacity hydrogen storage have been identified and fully characterized using a gas-volumetric analytical technique.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
685933-10G | 4061832759258 |