Key Documents
685755
Sigma-Aldrich
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7N3
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
114-126 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cnc2ccccn12
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
chave InChI
RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Annie S P Yang et al.
The EMBO journal, 40(6), e106583-e106583 (2021-01-19)
Plasmodium falciparum (Pf) is a major cause of human malaria and is transmitted by infected Anopheles mosquitoes. The initial asymptomatic infection is characterized by parasite invasion of hepatocytes, followed by massive replication generating schizonts with blood-infective merozoites. Hepatocytes can be